Få mere at vide
Merck Millivac-Maxi™ Vakuum pumpe
Shop alle Merck produkter
Spænding:
230 V
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
- Vedligeholdelsesfri
- Mini membranpumper
- Filtrer vand og vandige opløsninger
- Støjsvagt, kompakt design sparer plads på tidligere laboratoriebænke
- Tilslutninger: Luer han-M6 hun
- Fittingsindløb: Slangetilslutning til 6 mm ID slange
- Vægt: 3,95 kg
- Mål (L x B x H): 36,1 x 9 x 14,1 cm
Tekniske data
Tekniske data
| Inkluderer | Med FFPM ventiler |
| Elektriske krav | 230 V, 50 Hz, 8 A |
| Dimensioner (L x B x H) | 361 x 9 x 141 mm |
| Materiale | PTFE-belagt membran |
| Vægt (metrisk) | 3.95 kg |
| Frekvens | 50 Hz |
| Samlet højde (metrisk) | 141 mm |
| Samlet længde (metrisk) | 361 mm |
| Samlet bredde (metrisk) | 9 mm |
| Pumpetype | Millivac-Maxi Vakuum pumpe |
| Vis mere |