Få mere at vide
Merck MilliSolve Kit
Artikelnummer. 15804176 Shop alle Merck produkter
Diameter (metrisk) Indvendig:
12,5 cm
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 15804176
Brand: Merck XX1614700
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
De Millipore MilliSolve Filtreringssystemet er designet til filtrering af væskechromatografibuffere og opløsningsmidler under vakuum.
Millipore MilliSolve Filtreringssystem - Kit
De Millipore MilliSolve Filtreringssystemet er designet til filtrering af væskechromatografibuffere og opløsningsmidler under vakuum. Systemet bruger en 0,45μ m membranfilter for at fjerne partikler, som kan forkorte kolonnens levetid. Vakuumfiltrering med Millipore MilliSolve systemet fjerner også en stor del af opløste gasser fra buffere, hvilket reducerer risikoen for luftbobler, der forstyrrer LC-instrumenter. Med automatisk og kontinuerlig filtrering er der ingen grund til at tilføje væske i en tragt, efterhånden som filtreringen skrider frem. Filtrering sker i et lukket system, hvilket er vigtigt ved filtrering af farlige væsker. Hvis åben tragtfiltrering er påkrævet, erstatter 300 ml tragten vakuumdækslet.
Denne genstand er et sæt bestående af følgende varer:
XX1614705 - Millipore Slibekolbe, 2L, konisk bund
XX1514702 - Millipore Glasbund og hætte, 47 mm, glasfrittestøtte XX
1614701 - Millipore Glasafdækning, 47 mm, Til brug med Millipore MilliSolve Sæt XX
1014703 - Millipore Fjederklemme, 47 mm, aluminium XT
1200000 - Millipore Slange til opløsningsmiddel/buffer, PTFE, 70 cm XX
1014704 - Millipore Glastragt, 300 mL, 47 mm, Borosilikat, Slibet glasforsegling ALIGNED
05 - Millipore Justeringsguide, 47 mm, 5/PK
Funktioner& Fordele:
Automatisk, kontinuerlig opløsningsmiddel- og bufferfiltrering eliminerer behovet for at hælde under filtrering
  • 2L modtagekolbe inkluderer prop og slange til opbevaring, eliminerer filtreret bufferoverførsel, reducerer arbejdskraft og mindsker risikoen for kontaminering
  • Konisk 2L kolbebund giver adgang til alt filtreret opløsningsmiddel eller buffer
Anvendelser: Mobilfaseforberedelse, bufferfiltrering
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Diameter (metrisk) Indvendig 12,5 cm
Inkluderer 2 L kolbe, 47 mm dia. filter, borosilikatglas, anodiseret aluminiumsklemme, 120 tommer. PTFE-slange, tang i rustfrit stål, Støttebase i glas med rørhætte
Type Laboratoriefilterholdere eller cykloner
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt