Beskrivelse
Millipore Glasvakuumfiltreringstilbehør Produkt:
- Prop, nr. 8, perforeret, parylenbelagt, 5 Pk.
- Disse tilbehørsprodukter er designet til at erstatte dele indeholdt i Millipore glasvakuumfiltreringssæt eller sørge for en alternativ konfiguration.
- Denne vare er en tilbehørsdel til Millipore 47 mm klassisk glasfilterholdersæt.
Tekniske data
Tekniske data
| Farve | Klar |
| Materiale | Silikone |
| Til brug med (applikation) | Vakuumfiltrering |
| Mængde | 5 Pk. |
| Diameter (metrisk) Øverst | 41.2 mm |
| Til brug med (udstyr) | Millipore Klassisk glasfilterholdersæt |