Få mere at vide
Merck Millicell™ Modtagerbakker
Artikelnummer. p-4924563 Shop alle Merck produkter
Nå tælle:
1
24
Pakningsstørrelse:
Hver
Pakke med 5
Artikelnummer. 10347753
Brand: Merck PSSW010R5
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Leveres med låg
Designet til at understøtte cellevedhæftning, vækst og differentiering til en række forskellige anvendelser
  • 24-brønds fødebakke inkorporerer et tear-drop-brønddesign for at reducere forekomsten af luftbobler, der kan dannes under membranen under pladesamlingen, hvilket sikrer, at cellemonolag får de rigtige næringsstoffer
  • Enkeltbrønds fremføringsbakke bruger bafler til at reducere medielækage og kontaminering
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Lukning inkluderet Med låg
Farve Klar
Materiale Polystyren
Form Rektangulær
Sterilitet Steril
Type Modtagerbakke
Nå tælle 1
Inkluderer Låg, enkelt brøndmodtagerbakke
Porestørrelse 5 μm