Få mere at vide
Merck Millicell™ Modtagerbakker
Beskrivelse
Designet til at understøtte cellevedhæftning, vækst og differentiering til en række forskellige anvendelser
- 24-brønds fødebakke inkorporerer et tear-drop-brønddesign for at reducere forekomsten af luftbobler, der kan dannes under membranen under pladesamlingen, hvilket sikrer, at cellemonolag får de rigtige næringsstoffer
- Enkeltbrønds fremføringsbakke bruger bafler til at reducere medielækage og kontaminering
Tekniske data
Tekniske data
| Lukning inkluderet | Med låg |
| Bund form | Flat |
| Kapacitet (metrisk) | 22 to 28 mL |
| Farve | Klar |
| Materiale | Polystyren |
| Form | Rektangulær |
| Sterilitet | Steril |
| Overfladebehandling | Untreated |
| Type | Modtagerbakke |
| Nå tælle | 1 |
| Vis mere |