Få mere at vide
Merck Millicell™ Modtagerbakker
Leveres med låg
Brand:  Merck PSMW010R5
903.00 DKK valid until 2025-12-31
Use promo code "25339" to get your promotional price.
 Se flere versioner af dette produkt
Produktkode 10052523
  • 1070.00 DKK / Hver
Kun null tilbage
Forventet forsendelse: 03-09-2025
Tilføj til indkøbskurv
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolitik
Beskrivelse
Beskrivelse
Designet til at understøtte cellevedhæftning, vækst og differentiering til en række forskellige anvendelser
  • 24-brønds fødebakke inkorporerer et tear-drop-brønddesign for at reducere forekomsten af luftbobler, der kan dannes under membranen under pladesamlingen, hvilket sikrer, at cellemonolag får de rigtige næringsstoffer
  • Enkeltbrønds fremføringsbakke bruger bafler til at reducere medielækage og kontaminering
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Tekniske data
Med låg
Polystyren
Steril
24
PCF
Klar
Rektangulær
Modtagerbakke
24-brønds modtagerbakke, låg
Produktforslag
Produktforslag
Videoer
SDS
Dokumenter
Dokumenter
Certifikater
Kampagner
Kampagner
Korrektion af produktindhold
Produkttitel
Merck Millicell™ Modtagerbakker > Cellekultur mikroplade; 24-brønds modtagerplade og låg