Tekniske data
| Detektionsmetode | Fluorescens |
| Inkluderer | Millicell™ μ-Angiogenese-objektglas Fem vævskultur-behandlede objektglas. Hvert objektglas indeholder 15 brønde, Calcein-AM One 50μ g hætteglas, PMA One 1 mg hætteglas. ITS Medietilskud, 100X One 0,5mL hætteglas, Thrombin Solution One 0,75mL hætteglas, Fibrinogen Solution |
| Mængde | 1 sæt |
| Emballage | 1 sæt |
| Til brug med (applikation) | Angiogenese-assays |
| Værtsarter | Hvirveldyr, menneske, rotte |
| Produkttype | Millicell μ-Angiogenese Activation Assay Kit |