Beskrivelse
Patenteret samling er designet til at understøtte cellevedhæftning, vækst og differentiering til en række forskellige anvendelser og er kompatibel med manuel brug eller med automatiserede cellesånings-, fodrings- og vaskesystemer.
- Basolaterale adgangsporte ved hver brønd giver mulighed for medietilsætning uden at skille cellekulturpladen og modtagerbakken ad
- Apical assist beskytter cellemonolaget under manuel fodring
- Fødder på filterpladen hæver og beskytter cellemonolaget, hvis fødebakken fjernes
- Vævskulturbehandlet membran fremmer cellevedhæftning
- Hævede brøndkanter forbedrer tapeforseglingen
- Mærkning med stor skrift for brugerens bekvemmelighed
Tekniske data
Tekniske data
| Lukningsfarve | Klar |
| Lukning inkluderet | Lukning inkluderet |
| Lukningsmateriale | Polystyren |
| Bund form | Flad |
| Farve | Klar |
| Kulturområde | 0.7 sq. cm |
| Materiale | Polystyren |
| Form | Rektangulær |
| Sterilitet | Steril |
| Type | Cellekulturplade |
| Vis mere |