Få mere at vide
Melford Millers LB bouillon granuleret
Artikelnummer. 30018428
Skift visning
Mængde:
500 g
1 kg
5 kg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30018428 1 kg
30018430 5 kg
30018429 500 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30018428 Leverandør Melford Leverandørnr. L244001000.0
Til formering og vedligeholdelse af E.
Til formering og vedligeholdelse af E. Coli. Formel med højt saltindhold. Molekylærbiologi karakter.
Opløs 25 gram i 1 liter destilleret vand og juster pH til 7,2. Opvarm og ryst jævnligt for at opløses fuldstændigt. Steriliser ved autoklavering i 15 minutter. Materiale specielt granuleret for at reducere støv og øge opløseligheden.
Ingredienser:
Trypton: 10 g/l
Natriumklorid: 10 g/l
Gærekstrakt: 5 g/l
Tekniske data
Mængde 1 kg