Få mere at vide
Honeywell Safety Products™ Millenia Sikkerhedsbriller
Artikelnummer. 12682623
Ramme farve:
Blå
Sølv
Sort
Linsefarve:
Gul
Klar
Sølv spejl
Inkluderer:
Flexicord holder
Justerbar, adskillelig Flexicord holder
Linsebelægning:
Slagfast, Anti-dug, UV-behandlet
Slagfast, Ridsefast, UV-behandlet
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 12682623
Brand: Honeywell Safety Products™ 1000006
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Stort set vægtløs øjenværn til det aktive arbejdsmiljø. Honeywell Safety Products™ Millenia Sikkerhedsbriller blokerer UV og giver beskyttelse til mekanisk arbejde, herunder slibning, drejning og fræsning.
Plano linsemode sikkerhedsbrille, omsluttende design med slidbestandig linse og integrerede sideskærme. Tilgængelig i en række ramme- og linsefarver.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Certificeringer/compliance EC Kategori PPE 2, Kvalitetssikring ISO 9001 / 2000, EF-certifikatnummer EC1131, EF-attestnummer EC1131
Linsebelægning Slagfast, Anti-dug, UV-behandlet
Linsefarve Klar
Produkttype Sikkerhedsbriller
Til brug med (applikation) Administration, bilindustri, energi eller elektricitet, laboratorie-, medicin- og medicinalindustrien og træindustrien
Ramme farve Blå
Inkluderer Flexicord holder
nr. pr. pakke 1 hv.
Vægt (metrisk) 32 g
Linse materiale Polycarbonat
Rammemateriale Nylon
UV beskyttelse UV400