Få mere at vide
Honeywell Safety Products™ Millenia Sikkerhedsbriller
Ramme farve:
Blå
Sølv
Sort
Linsefarve:
Gul
Klar
Sølv spejl
Inkluderer:
Flexicord holder
Justerbar, adskillelig Flexicord holder
Linsebelægning:
Slagfast, Anti-dug, UV-behandlet
Slagfast, Ridsefast, UV-behandlet
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
- Generel brug og beskyttelse mod stød (45m/s).
- Velegnet til mekanisk arbejde: slibning, drejning, fræsning.
- Polycarbonat linser tilbyder 99,9% UV-beskyttelse op til 380nm.
- Sensitive Tension Design og Parallel Vision Control .
- En afbalanceret pasform og en større visuel komfort.
- En næsten vægtløs følelse.
- Justerbar, løsrevet Flexicord holder.
- Tilføjet sikkerhed og bekvemmelighed i det aktive arbejdsmiljø.
- Unikt 9-baseret buet linsedesign.
- Fremragende optiske egenskaber og komplet beskyttelse.
Tekniske data
Tekniske data
| Certificeringer/compliance | EC Kategori PPE 2, Kvalitetssikring ISO 9001 / 2000, EF-certifikatnummer EC1131, EF-attestnummer EC1131 |
| Linsebelægning | Slagfast, Ridsefast, UV-behandlet |
| Linsefarve | Klar |
| Produkttype | Sikkerhedsbriller |
| Til brug med (applikation) | Administration, landbrug, bilindustrien, byggeri, konstruktion, energi, elektricitet, laboratorium, logistik, medicin og farmaceutisk samt træindustri |
| Ramme farve | Sølv |
| Inkluderer | Justerbar, adskillelig Flexicord holder |
| nr. pr. pakke | 1 hv. |
| Linse materiale | Polycarbonat |
| Rammemateriale | Nylon |
| Vis mere |