Få mere at vide
Honeywell™ Millennia 2G sikkerhedsbriller
Linsefarve:
Grå
Klar
Sølv
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
- Blødere, mere fleksibelt stelmateriale for overlegen komfort mod hovedet og ørerne, når det bæres til brug hele dagen
- Dækker øjne og områder over kinder og bryn for at sikre, at arbejderne er beskyttet mod partikler, støv og andre påvirkningsrisici
- En større linsedækning omslutter både perifert og langs kinderne hjælper med at forhindre partikelrisiko
- Et ''hylde-lignende'' designelement langs brynet er blevet tilføjet for at forhindre, at støv falder ind mellem stellet og trænger ind i øjnene
Tekniske data
Tekniske data
| Linsebelægning | Hardcoat |
| Oversigt | Dielektrisk |
| Certificeringer/overholdelse (Europa) | EF-kategori PPE: 2, EF-certifikat: C1570.1HON, EF-attest: C1570.1HON, EN C1570.1HON |
| Linsefarve | Sølv |
| Til brug med (applikation) | Til indendørs/udendørs brug, hvor øjenbeskyttelse er påkrævet mod de mest almindeligt forekommende farer, herunder stødbeskyttelse og blænding fra sollys. |
| Ramme farve | Sort |
| Linse materiale | Polycarbonat |
| Rammemateriale | Nylon |
| UV beskyttelse | UV400 |