Få mere at vide
Honeywell™ Millenia Sikkerhedsbriller
Artikelnummer. 12642743
Skift visning
Klar linse, sort ramme
Artikelnummer.
12642743 Klar linse, sort ramme
1 options
Artikelnummer. 12642743 Leverandør Honeywell™ Leverandørnr. 1002781
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    171.09 DKK
    90.12 DKK / Pakke med 1
    Spare 80.97 DKK
    47% Slukket
Forventet forsendelse: 08-12-2026
Balanceret, let stel for pasform, komfort og beskyttelse.
  • Til generel brug og beskyttelse mod stød (45 m/s)
  • Velegnet til mekanisk arbejde: slibning, drejning, fræsning mv.
  • Polycarbonat linser tilbyder 99,9% UV-beskyttelse op til 380 nm
  • Beskyttelse mod dug
  • Balanceret pasform
  • Justerbar, adskillelig Flexicord holder
  • Unikt 9-baseret buet linsedesign
  • Fremragende optiske egenskaber
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Certificeringer/compliance EC Kategori PPE: 2, QA: ISO 9001/2000, EF-certifikat: EF 1131, EF-attest: EF 131
Linsebelægning Anti-dug
Linsefarve Klar
Til brug med (applikation) Generel brug og beskyttelse mod stød (45m/s), mekanisk arbejde som slibning, drejning, fræsning
Ramme farve Sort
Inkluderer Udbryder Flexicord holder
Linse materiale Polycarbonat
Rammemateriale Nylon
UV beskyttelse UV400