Få mere at vide
Buerkle™ Prøvetagning af Lance Milky
Artikelnummer. 10496693 Shop alle Bürkle produkter
Skift visning
Kapacitet (metrisk):
150 ml
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Kapacitet (metrisk) Pakningsstørrelse
10496693 150 ml Hver
1 options
Artikelnummer. 10496693 Leverandør Buerkle™ Leverandørnr. 53210300
Essentials til prøveforberedelse og -opbevaring
Brug rabatkode 27996
Se alle kampagner
Forventet forsendelse: 09-10-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Prøver pulver og granulat ved hjælp af halvcirkulær lanse af rustfrit stål. Buerkle™ Prøveudtagning Lance Milky blev oprindeligt udviklet til mælkepulverprøver. Overholder standarderne i DIN og IDF (International Dairy Federation.)
Universal pulver- og granulatprøvetager lavet af rustfrit stål V4A. Oprindeligt udviklet til mælkepulverprøver, i overensstemmelse med standarderne i DIN og IDF (International Dairy Federation).
  • Rustfrit stål V4A (1.4404)
  • Indstiksdybde 385 mm
  • Samlet længde 480 mm
  • Udvendig diameter ca. 28 mm
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Produkttype Lance
Materiale Rustfrit stål (V4A)
Autoklaverbar Autoklaverbar
Oversigt Indstiksdybde: 385 mm
Kapacitet (metrisk) 150 ml
Certificeringer/compliance DIN og IDF
Til brug med (applikation) Prøveudtagning af granulat og pulvere
Længde (metrisk) 480 mm