Få mere at vide
Thermo Scientific™ Milk Plate Count Agar (Dehydrated)
Artikelnummer. 10750944
Skift visning
Mængde:
500 g
Pakningsstørrelse:
500g
Artikelnummer. Mængde unitSize
10750944 500 g 500g
1 options
Artikelnummer. 10750944 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. undefined
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Isolate and enumerate microorganisms in milk and dairy products with this medium while conforming to ISO standards.
Isolate and enumerate microorganisms in milk and dairy products with Thermo Scientific™ Oxoid™ Milk Plate Count Agar (Dehydrated). Milk Plate Count Agar is equivalent to the medium recommended by British Standard Institution1 and International Organization for Standardization2.
Flydende mælk og andre mejeriprodukter er meget letfordærvelige og kan ødelægges på få dage. Bakterierne i mejeriprodukter kan forårsage sygdom eller fordærv. Fødevarebåren sygdom fra forbrug af mejeriprodukter har overvejende været forbundet med Salmonella enterica , Listeria monocytogenes , Camplylobacter jejuni og Escherichia coli O157: H7.
Milk Plate Count Agar anbefales til optælling af mikroorganismer i flydende mælk, is, tørret mælk og valle. Trypton i mediet giver aminosyrer og andre komplekse nitrogenholdige stoffer. Gærekstrakt leverer vitaminer. Tilsætning af skummetmælk i mediet gør betingelserne optimale for mikroorganismer, der vokser i mælk.
Ikke alle produkter er tilgængelige til salg i alle områder. Spørg venligst.
Remel™ og Oxoid™ produkter er nu en del af Thermo Scientific mærke
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Certificeringer/compliance Industriel reference: NMKL-standarder.
Oversigt Mælkepladetælleragar (m/antibiotikafri skummetmælk)
Form Pulver
Produkttype Agar
Mængde 500 g
Udbytte Til 25,6L medium