Få mere at vide
Milenperone, TRC
Artikelnummer. 30469450
Skift visning
Mængde:
50 mg
Artikelnummer. Mængde
30469450 50 mg
1 options
Artikelnummer. 30469450 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCM34430050MG
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Milenperone
CAS 59831-64-0
Molekylær formel C22 H23 Cl F N3 O2
Mængde 50 mg
Synonym 5-Chloro-1-[3-[4-(4-fluorobenzoyl)-1-piperidinyl]propyl]-1,3-dihydro-2H-benzimidazol-2-one, R 34009
InChI formel InChI=1S/C22H23ClFN3O2/c23-17-4-7-20-19(14-17)25-22(29)27(20)11-1-10-26-12-8-16(9-13-26)21(28)15-2-5-18(24)6-3-15/h2-7,14,16H,1,8-13H2,(H,25,29)
SMIL Fc1ccc(cc1)C(=O)C2CCN(CCCN3C(=O)Nc4cc(Cl)ccc34)CC2
IUPAC navn 6-chloro-3-[3-[4-(4-fluorobenzoyl)-1-piperidyl]propyl]-1H-benzimidazol-2-one
Molekylvægt (g/mol) 415.89
Formel vægt 415.1463