Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Mildronat dihydrat |
| Mængde | 1 g |
| Opløselighed | opløselig aq. soln. |
| Formel vægt | 182.22 |
| Fysisk form | Krystallinsk pulver |
| Produkttype | Reagens |
| Renhed | 97,5 til 102,5 % (Titrering med HClO4) |