Beskrivelse
- Dermatologisk testet og friskduftende skum-håndsæbe.
- En mild sæbe, der hjælper med at forhindre tør hud med fugtgivende, lipidforstærkende ingredienser og en perleglans.
- 96% af ingredienserne stammer fra naturlig oprindelse.
- Minimer energiforbruget – denne sæbe er bevist effektiv i koldt vand (baseret på test ved 20 grader Celsius).
Tekniske data
Tekniske data
| Produkttype | Håndsæbe |
| Farve | Lysegul |
| Form | Væske |
| Emballage | Plastikflaske |
| Mængde | 8/Pk. |
| Størrelse | 525 mL |