Beskrivelse
- Laboratorie lige tang
- Blødt stål
- 381 mm
- Med lys finish
Tekniske data
Tekniske data
| Sterilitet | Ikke steril |
| Længde (metrisk) | 400 mm |
| Materiale | Blødt stål |
| Type | Almindelige tænger |