Learn More
Nickel Electro™ Retortstænger af blødt stål
Product Code. 12845906 Shop All Nickel-Electro Products
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Materiale:
Blødt stål
missing translation for 'unitSize'
Hver
Product Code. 12845906
missing translation for 'mfr': Nickel Electro™ 8634
Only null left
Add to basket
Add to basket
Strukturelt stærke og modstandsdygtige over for klemme kompressionsar, disse retortstænger af blødt stål er ideelle i laboratorie- og andre miljøer.
  • Strukturelt stærk og modstandsdygtig over for klemme kompressionsar
  • Immun over for korrosion og rust
  • Blødt stålstang 500 mm lang til retortstativer
  • Retortstang, 10mm x 500mm
Specifications
Materiale Blødt stål
Højde (metrisk) 500 mm
Diameter (metrisk) stang 10 mm
Produkttype Retortstang
Trådstørrelse 10 mm
Mængde 1 stk.