Få mere at vide
Brady™ Bærbar metalgruppe i blød stålplade
Artikelnummer. p-8001140
Farve:
Gul
Rød
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 11751915
Brand: Brady™ 065672
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Forenkler lockout af stort udstyr
  • Tung stållåseboks opbevarer nøgler efter maskine eller proces er låst ude
  • Hvert autoriseret arbejdsteammedlem tilføjer en personlig lås eller tagout-enhed på gruppelåseboksen
  • Sikrer, at ingen medarbejder har adgang, medmindre alle medarbejdere har fjernet deres låse eller tags
  • Accepterer op til 13 individuelle låse
Tekniske data
Produkttype Bærbar metal gruppelåseboks
Alternativt varenummer BÆRBAR STÅL GRUPPE LÅSEKASSE YLW
Farve Gul
Mængde 1 stk.