Få mere at vide
Brady™ Bærbar metalgruppe i blød stålplade
Artikelnummer. 11751915 Shop alle Brady produkter
Skift visning
Farve:
Gul
Rød
Pakningsstørrelse:
Hver
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Farve Pakningsstørrelse
11751915 Gul Hver
11711925 Rød Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11751915 Leverandør Brady™ Leverandørnr. 065672
Sikkerhed starter her: Spar op til 60 %
Brug rabatkode 28008
Se alle kampagner
På lager
Forenkler lockout af stort udstyr
  • Tung stållåseboks opbevarer nøgler efter maskine eller proces er låst ude
  • Hvert autoriseret arbejdsteammedlem tilføjer en personlig lås eller tagout-enhed på gruppelåseboksen
  • Sikrer, at ingen medarbejder har adgang, medmindre alle medarbejdere har fjernet deres låse eller tags
  • Accepterer op til 13 individuelle låse
Tekniske data
Produkttype Bærbar metal gruppelåseboks
Alternativt varenummer BÆRBAR STÅL GRUPPE LÅSEKASSE YLW
Farve Gul
Mængde 1 stk.