Få mere at vide
Brady™ Bærbar metalgruppe i blød stålplade
Farve:
Gul
Rød
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
- Tung stållåseboks opbevarer nøgler efter maskine eller proces er låst ude
- Hvert autoriseret arbejdsteammedlem tilføjer en personlig lås eller tagout-enhed på gruppelåseboksen
- Sikrer, at ingen medarbejder har adgang, medmindre alle medarbejdere har fjernet deres låse eller tags
- Accepterer op til 13 individuelle låse
Tekniske data
Tekniske data
| Farve | Rød |
| Mængde | 1 stk. |