Få mere at vide
Brady™ Låseboks i blød stålplade
Artikelnummer. 11761845 Shop alle Brady produkter
Skift visning
Farve:
Blå
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Farve Pakningsstørrelse
11761845 Blå Hver
1 options
Artikelnummer. 11761845 Leverandør Brady™ Leverandørnr. 045190
Sikkerhed starter her: Spar op til 60 %
Brug rabatkode 28008
Se alle kampagner
På lager
Til gruppe lockout situationer, der involverer et stort antal arbejdere og udstyr, kan denne milde stålplade låseboks tilbyde en række fordele i forhold til hasper.
  • 13 låsehuller på låget og kan også bruges som låseopbevaringsboks med plads til op til 40 hængelåse.
  • Slot foran gør det muligt at indsætte nøgler, når boksen er låst.
  • Dimensioner: 88,9 x 226,06 x 152,4 mm (D x B x H)
Tekniske data
Produkttype Låseboks
Farve Blå
Oversigt Bærbar metal gruppelåseboks
Mængde 1 stk.