Få mere at vide
Milbemycin Oxime (Mixture of Milbemycin Oxime A3 and Milbemycin Oxime A4, 80:20), TRC
Artikelnummer. 30135352
Skift visning
Mængde:
10 mg
50 mg
100 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30135352 10 mg
30135329 50 mg
18051120 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 30135352 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCM34428010MG
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 129496-10-2
Molekylær formel C31H43NO7 and C32H45NO7
Molekylvægt (g/mol) 1097.38
Synonym Milbemycin Oxime, Milbemycin oximes, Safeheart
IUPAC navn (2R,2a'E,2a1'S,4'E,6R,6'R,8'E,11'R,15'S,17a'R,20'Z,20a'R)-2a1'-hydroxy-20'-(hydroxyimino)-5,6,6',8',19'-pentamethyl-2a1',3,4,5,6,6',7',10',11',14',15',17a',20',20a'-tetradecahydro-2'H,17'H-spiro[pyran-2,13'-[11,15]methano[1,5]dioxacyclooctadecino[9,8,7-cd]benzofuran]-17'-one--(2R,2a'E,2a1'S,4'E,6R,6'R,8'E,11'R,15'S,17a'R,20'Z,20a'R)-6-ethyl-2a1'-hydroxy-20'-(hydroxyimino)-5,6',8',19'-tetramethyl-2a1',3,4,5,6,6',7',10',11',14',15',17a',20',20a'-tetradecahydro-2'H,17'H-spiro[pyran-2,13'-[11,15]methano[1,5]dioxacyclooctadecino[9,8,7-cd]benzofuran]-17'-one (4/1)
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Milbemycin Oxime
Mængde 10 mg
InChI formel InChI=1S/C32H45NO7.C31H43NO7/c1-6-27-21(4)12-13-31(40-27)17-25-16-24(39-31)11-10-20(3)14-19(2)8-7-9-23-18-37-29-28(33-36)22(5)15-26(30(34)38-25)32(23,29)35;1-18-7-6-8-23-17-36-28-27(32-35)21(4)14-26(31(23,28)34)29(33)37-25-15-24(10-9-19(2)13-18)39-30(16-25)12-11-20(3)22(5)38-30/h7-10,15,19,21,24-27,29,35-36H,6,11-14,16-18H2,1-5H3;6-9,14,18,20,22,24-26,28,34-35H,10-13,15-17H2,1-5H3/b8-7+,20-10+,23-9+,33-28-;7-6+,19-9+,23-8+,32-27-/t19?,21?,24-,25+,26+,27-,29-,31-,32-;18?,20?,22-,24-,25+,26+,28-,30+,31-/m11/s1
Formel vægt 1096.6236