missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Milbemycin D (~90%), TRC

Artikelnummer. 30478771
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
1 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30478771 1 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30478771 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCM3443051MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale Milbemycin D
CAS 77855-81-3
Molekylær formel C33H48O7
Mængde 1 mg
Synonym Spiro[11,15-methano-2H,13H,17H-furo[4,3,2-pq][2,6]benzodioxacyclooctadecin-13,2'-[2H]pyran], Antibiotic B 41D, Milbemycin EP Impurity C
InChI formel InChI=1S/C33H48O7/c1-19(2)29-22(5)12-13-32(40-29)17-26-16-25(39-32)11-10-21(4)14-20(3)8-7-9-24-18-37-30-28(34)23(6)15-27(31(35)38-26)33(24,30)36/h7-10,15,19-20,22,25-30,34,36H,11-14,16-18H2,1-6H3/b8-7+,21-10+,24-9+/t20-,22-,25+,26-,27-,28+,29+,30+,32+,33+/m0/s1
SMIL CC(C)[C@H]1O[C@]2(CC[C@@H]1C)C[C@@H]3C[C@@H](C\C=C(/C)\C[C@@H](C)\C=C\C=C\4/CO[C@@H]5[C@H](O)C(=C[C@@H](C(=O)O3)[C@]45O)C)O2
Molekylvægt (g/mol) 556.73
Formel vægt 556.34
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.