Få mere at vide
MIK665, MedChemExpress
Beskrivelse
MIK665 (S-64315), derived from S63845, is a myeloid cell leukemia sequence 1 (MCL1) inhibitor. MIK665 has an IC50 of 1.81 nM for MCL1.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | MIK665 |
| Fysisk form | Solid |
| CAS | 1799631-75-6 |
| Farve | Off-White |
| Mængde | 5 mg |
| Renhedsgrad noter | Research |
| Molekylær formel | C47H44ClFN6O6S |
| Til brug med (applikation) | Cancer-programmed cell death |
| Synonym | S-64315 |
| Opløselighedsinformation | DMSO : ≥ 125 mg/mL (142.79 mM) |
| Vis mere |