Få mere at vide
Abnova™ MIIP/CEN1p FISH sonde
Tekniske data
Tekniske data
| Indhold og opbevaring | Opbevares ved °4 C i mørke |
| Format | Rør |
| Til brug med (applikation) | Fluorescerende in situ hybridisering (celle) |
| Gene | migrations- og invasionshæmmende protein |
| Gene Alias | IIP45 |
| Gen symbol | MIIP |
| Gen-id (Entrez) | 60672 |
| Produkttype | DNA/RNA |
| Mængde | 100μ L |
| Form | Væske |