missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Tocris Bioscience™ Miglustat hydrochloride

Beskrivelse
Miglustat hydrochloride is an orally active α-glucosidase I and II and ceramide-specific glycosyltransferase inhibitor. Rescues trafficking-deficient F508del-CFTR in human airway epithelial cells via inhibition of ER α-glucosidases I and II. Also has broad spectrum antiviral activity.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Miglustat hydrochloride |
| CAS | 210110-90-0 |
| Mængde | 10 mg |
| Molekylær formel | C10H22ClNO4 |
| Formel vægt | 255.74 |
| Renhed | >98% |
| Molekylvægt (g/mol) | 255.739 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?