Få mere at vide
Miglitol, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Miglitol |
| Mængde | 25 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C8H17NO5/c10-2-1-9-3-6(12)8(14)7(13)5(9)4-11/h5-8,10-14H,1-4H2/t5-,6+,7-,8-/m1/s1 |
| Formel vægt | 207.1107 |