missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Miglitol, MedChemExpress

Artikelnummer. 16480948
Encompass_Preferred
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
16480948 5 g
16412199 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 16480948 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HYB0481
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 27-11-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv

missing translation for 'validMainframeMsg'

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

MedChemExpress Miglitol is an oral anti-diabetic drug that acts by inhibiting the ability of the patient to breakdown complex carbohydrates into glucose.

Miglitol is an oral anti-diabetic drug that acts by inhibiting the ability of the patient to breakdown complex carbohydrates into glucose.

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale Miglitol
Fysisk form Solid
CAS 72432-03-2
Farve White
Mængde 5 g
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C8H17NO5
Til brug med (applikation) Metabolism-sugar/lipid metabolism
Synonym BAY1099 BAY-m1099
Opløselighedsinformation H2O : ≥ 200 mg/mL (965.16 mM)
SMIL O[C@@H]1[C@@H](CO)N(CCO)C[C@H](O)[C@H]1O
Molekylvægt (g/mol) 207.22
Formel vægt 207.22
Procent renhed 98.0%
Grad Research
Vis mere Vis mindre

Research purposes only

Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.