Få mere at vide
Hoefer Mighty Small Præfabrikerede gels
Artikelnummer. 30286592
Skift visning
Gel procent:
10%
12%
4 til 12%
4 til 20%
8%
Wells:
12-brønd
15-brønd
10 product options available for selection
Product selection table with 10 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Gel procent Wells
30286592 10% 12-brønd
30286587 8% 15-brønd
30286582 8% 12-brønd
30286584 10% 15-brønd
30286589 12% 15-brønd
30286586 12% 12-brønd
30286588 4 til 12% 15-brønd
30286590 4 til 12% 12-brønd
30286583 4 til 20% 15-brønd
30286591 4 til 20% 12-brønd
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 10 options available.
10 options
Artikelnummer. 30286592 Leverandør Hoefer Leverandørnr. MSG010T
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    590.00 DKK
    441.04 DKK / Pakke med 10
    Spare 148.96 DKK
    25% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 03-02-2027
Hoefer Mighty Small Præfabrikerede geler er højtydende mini-polyacrylamidgeler, der almindeligvis bruges til proteinseparation.
  • Specifikation:
  • Tallerkenstørrelse: 10 x 8 cm
  • Gelstørrelse: 8,5 x 7 cm, 1 mm tykkelse
  • Brønde: 15 brønde (12 brønde tilgængelige)
  • System/Buffer: Bis-Tris System, MOPS Buffer
  • Lastvolumen: For 15 brønde: maks 30 μl (anbefalet: ≤ 15 μl)
  • Pakke: 10 stk. kasse
  • Vægt: 0,66 lb.
  • Opbevaringstemperatur: 2 til 8°
  • Holdbarhed: 12 måneder
  • Fordele:
  • opgraderet Bis-tris system med moderat pH for at sikre mindre modifikation af proteinet og opnå et skarpt og klart bånd
  • Spar besvær og tid ved at lave gels
Tekniske data
Buffer MOPS
Farve Klar
Koncentration 10%
Gel procent 10%
Gel størrelse Mini
Gel tykkelse 1.0 mm
Gel Type Bis-Tris
pH-område 7
Prøveindlæsningsvolumen 25 μl
Adskillelse af Protein
Adskillelsesområde 10 til 300 kDa
Adskillelsestype Denaturering
Wells 12-brønd
Mængde 10
Produkttype Præfabrikeret Gel
Til brug med (udstyr) Mini Gel Tank