Få mere at vide
Hoefer Mighty Small precast gels
Gel procent:
10%
12%
4 til 12%
4 til 20%
8%
Wells:
12-brønds
15-brønds
Beskrivelse
- Specification:
- Plate Size: 10 x 8 cm
- Gel Size: 8.5 x 7 cm, 1 mm thickness
- Wells: 15 well (12 wells available)
- System/Buffer: Bis-Tris System, MOPS Buffer
- Loading Volume: For 15 wells: max 30 μl (recommended: ≤ 15 μl)
- Package: 10 pcs/box
- Weight:0.66 lb.
- Storage temp: 2 to 8°
- Shelf life: 12 months
- Advantages:
- upgraded Bis-tris system with moderate PH to ensure less modification on the protein to get a sharp and clear band
- Save trouble and time from making gels
Tekniske data
Tekniske data
| Buffer | MOPS |
| Farve | Clear |
| Koncentration | 8% |
| Til brug med (udstyr) | Mini Gel Tank |
| Gel procent | 8% |
| Gel størrelse | Mini |
| Gel tykkelse | 1.0 mm |
| Gel Type | Bis-Tris |
| pH-område | 7 |
| Produkttype | Precast gels |
| Vis mere |