Få mere at vide
Hoefer Mighty Small precast gels
Artikelnummer. 30286587
Gel procent:
10%
12%
4 til 12%
4 til 20%
8%
Wells:
12-brønds
15-brønds
Artikelnummer. 30286587
Brand: Hoefer MSG008F
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Hoefer Mighty Small precast gels are high-performance mini polyacrylamide gels commonly used for protein separation.
  • Specification:
  • Plate Size: 10 x 8 cm
  • Gel Size: 8.5 x 7 cm, 1 mm thickness
  • Wells: 15 well (12 wells available)
  • System/Buffer: Bis-Tris System, MOPS Buffer
  • Loading Volume: For 15 wells: max 30 μl (recommended: ≤ 15 μl)
  • Package: 10 pcs/box
  • Weight:0.66 lb.
  • Storage temp: 2 to 8°
  • Shelf life: 12 months
  • Advantages:
  • upgraded Bis-tris system with moderate PH to ensure less modification on the protein to get a sharp and clear band
  • Save trouble and time from making gels
Tekniske data
Buffer MOPS
Farve Clear
Koncentration 8%
Til brug med (udstyr) Mini Gel Tank
Gel procent 8%
Gel størrelse Mini
Gel tykkelse 1.0 mm
Gel Type Bis-Tris
pH-område 7
Produkttype Precast gels
Prøveindlæsningsvolumen 25 μL
Adskillelse af Protein
Adskillelsesområde 10 to 300 kDa
Adskillelsestype Denaturing
Wells 15-brønds
Mængde 10
Forsendelsestilstand 4 to 8°C