missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Migalastat hydrochloride, MedChemExpress

Artikelnummer. 16486596
Encompass_Preferred
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
5 mg
10 mg
25 mg
50 mg
100 mg
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
16486596 100 mg
16468847 5 mg
16466258 10 mg
16422387 50 mg
16403456 25 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 16486596 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HY14929A

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

MedChemExpress Migalastat hydrochloride (GR181413A) is a potent and competitive inhibitor of α-galactosidase A (α-Gal A) with an IC50 of 0.04 μM for human α-Gal A.

Migalastat hydrochloride (GR181413A) is a potent and competitive inhibitor of α-galactosidase A (α-Gal A) with an IC50 of 0.04 μM for human α-Gal A.

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale Migalastat hydrochloride
Fysisk form Solid
CAS 75172-81-5
Farve Off-White
Mængde 100 mg
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C6H14ClNO4
Synonym GR181413A
Opløselighedsinformation H2O : ≥ 200 mg/mL (1001.85 mM)
SMIL O[C@H]1[C@@H](CO)NC[C@H](O)[C@H]1O.Cl
Molekylvægt (g/mol) 199.63
Formel vægt 199.63
Procent renhed 98.0%
Grad Research
Vis mere Vis mindre

Research purposes only

Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.