Få mere at vide
Mifepristone N-Oxide, Mikromol™
Artikelnummer. 30051953
Skift visning
Mængde:
25 mg
100 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30051953 25 mg
18053470 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 30051953 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM1007.020025
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
Mifepristone N-Oxide
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Mifepristone N-Oxide
CAS 91934-98-4
Analyt- eller komponentnavne Mifepristone N-Oxide
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C29 H35 N O3
Certificeringer/compliance ISO 9001
Synonym Mifepristone N-Oxide, Estra-4,9-dien-3-one, 11-[4-(dimethyloxidoamino)phenyl]-17-hydroxy-17-(1-propynyl)-, (11beta,17beta)- (9CI), Estra-4,9-dien-3-one, 11-[4-(dimethylamino)phenyl]-17-hydroxy-17-(1-propynyl)-, N-oxide, (11beta,17beta)-
InChI formel InChI=1S/C29H35NO3/c1-5-15-29(32)16-14-26-24-12-8-20-17-22(31)11-13-23(20)27(24)25(18-28(26,29)2)19-6-9-21(10-7-19)30(3,4)33/h6-7,9-10,17,24-26,32H,8,11-14,16,18H2,1-4H3/t24-,25+,26-,28-,29-/m0/s1
SMIL CC#C[C@]1(O)CC[C@H]2[C@@H]3CCC4=CC(=O)CCC4=C3[C@H](C[C@]12C)c5ccc(cc5)[N+](C)(C)[O-]
IUPAC navn 4-[(8S,11R,13S,14S,17S)-17-hydroxy-13-methyl-3-oxo-17-prop-1-ynyl-1,2,6,7,8,11,12,14,15,16-decahydrocyclopenta[a]phenanthren-11-yl]-N,N-dimethylbenzeneamine oxide
Molekylvægt (g/mol) 445.59
Mængde 25 mg
Formel vægt 445.2617 g/mol