Få mere at vide
Mifepriston, Mikromol™
Artikelnummer. 18083980
Skift visning
Mængde:
250 mg
Artikelnummer. Mængde
18083980 250 mg
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 18083980 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM1007.00
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 06-11-2026
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Discover Mikromol – din pålidelige kilde til farmaceutiske referencestandarder af høj kvalitet. Understøttelse af nøjagtig, overensstemmende analyser med ISO 17034-akkrediterede materialer, der er designet til at sikre tillid til hvert resultat.
Mifepriston
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Mifepristone
CAS 84371-65-3
Analyt- eller komponentnavne Mifepristone
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Molekylær formel C29 H35 N O2
Certificeringer/compliance ISO 17034
Synonym C 1073, CDB 2477, MTPill, Mifegyne, Mifeprex, Mifepristone, Mifestone, R 38486, RU 38486, RU 486, RU 486-6, VGX 410, Estra-4,9-dien-3-one, 11-[4-(dimethylamino)phenyl]-17-hydroxy-17-(1-propyn-1-yl)-, (11beta,17beta)-Estra-4,9-dien-3-one, 11-[4-(dimethylamino)phenyl]-17-hydroxy-17-(1-propynyl)-, (11beta,17beta)- (9CI), 17beta-Hydroxy-11beta-[4-(dimethylamino)-phenyl]-17alpha-(prop-1-ynyl)-estra-4,9-dien-3-one
InChI formel InChI=1S/C29H35NO2/c1-5-15-29(32)16-14-26-24-12-8-20-17-22(31)11-13-23(20)27(24)25(18-28(26,29)2)19-6-9-21(10-7-19)30(3)4/h6-7,9-10,17,24-26,32H,8,11-14,16,18H2,1-4H3/t24-,25+,26-,28-,29-/m0/s1
SMIL CC#C[C@]1(O)CC[C@H]2[C@@H]3CCC4=CC(=O)CCC4=C3[C@H](C[C@]12C)c5ccc(cc5)N(C)C
IUPAC navn (8S,11R,13S,14S,17S)-11-[4-(dimethylamino)phenyl]-17-hydroxy-13-methyl-17-prop-1-ynyl-1,2,6,7,8,11,12,14,15,16-decahydrocyclopenta[a]phenanthren-3-one
Molekylvægt (g/mol) 429.59
Mængde 250 mg
Formel vægt 429,2668 g/mol