Få mere at vide
Mifepristone, MedChemExpress
Artikelnummer. 16476276
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
100 mg
500 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
16476276 100 mg
16491686 500 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 16476276 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HY13683
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 12-08-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
MedChemExpress Mifepristone (RU486) is a progesterone receptor (PR) and glucocorticoid receptor (GR) antagonist with IC50s of 0.2 nM and 2.6 nM in in vitro assay.
Mifepristone (RU486) is a progesterone receptor (PR) and glucocorticoid receptor (GR) antagonist with IC50s of 0.2 nM and 2.6 nM in in vitro assay.
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Mifepristone
Fysisk form Powder
CAS 84371-65-3
Farve Light Yellow
Mængde 100 mg
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C29H35NO2
Til brug med (applikation) Cancer-programmed cell death
Synonym RU486 RU 38486
Opløselighedsinformation DMSO : 100 mg/mL (232.78 mM; ultrasonic and warming and heat to 60°C)
SMIL C[C@@]12[C@@](C#CC)(O)CC[C@@]1([H])[C@]3([H])CCC4=CC(CCC4=C3[C@@H](C5=CC=C(N(C)C)C=C5)C2)=O
Molekylvægt (g/mol) 429.59
Formel vægt 429.59
Procent renhed 99.77%