Specifications
| Kemisk navn eller materiale | Mifepristone |
| Smeltepunkt | 192,0 °C til 198,0 °C |
| Infrarødt spektrum | Autentisk |
| Analyseprocentområde | 97,5% min. (HPLC) |
| Mængde | 250 mg |
| Formel vægt | 429.59 |
| Procent renhed | 98% |
Safety and Handling
- Mifepristone
- Fare
- Reproduktionstoksicitet Kategori 1B
- H360-Kan skade forplantningsevnen eller det ufødte barn.
- P201-Indhent særlige anvisninger før brug.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P308+P313-VED eksponering eller mistanke om eksponering: Søg lægehjælp.