Få mere at vide
MedChemExpress Mifamurtide
Tekniske data
Tekniske data
| Renhed | 98.0% |
| CAS | 83461-56-7 |
| Indhold og opbevaring | Powder -20°C 3 years, 4°C 2 years∣In solvent -80°C 6 months, -20°C 1 month |
| Til brug med (applikation) | Cancer-programmed cell death |
| Molekylvægt (g/mol) | 1237.5 g/mol |
| Produkttype | Reference compound |
| Mængde | 5 mg |
| Forsendelsestilstand | Room temperature |
| Opløselighed | DMSO : 100 mg/mL (80.81 mM∣Need ultrasonic) |
| Synonym | MTP-PE∣ L-MTP-PE∣ CGP 19835 |