missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Mieshuan, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Mieshuan |
| CAS | 51594-83-3 |
| Molekylær formel | C13H11N3O4 |
| Mængde | 2.5 g |
| Synonym | N-(4-Nitrophenyl)-carbamic acid 3-Pyridinylmethyl Ester, (4-Nitrophenyl)-carbamic Acid 3-Pyridinylmethyl Ester, RH 945 |
| InChI formel | InChI=1S/C13H11N3O4/c17-13(20-9-10-2-1-7-14-8-10)15-11-3-5-12(6-4-11)16(18)19/h1-8H,9H2,(H,15,17) |
| SMIL | O=C(OCC1=CN=CC=C1)NC2=CC=C([N+]([O-])=O)C=C2 |
| IUPAC navn | pyridin-3-ylmethyl N-(4-nitrophenyl)carbamate |
| Molekylvægt (g/mol) | 273.24 |
| Formel vægt | 273.075 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?