Få mere at vide
Novus Biologicals™ MIER1 293T Cell Transient Overexpression Lysate
Artikelnummer. 18660411 Shop alle Bio Techne produkter
Skift visning
Mængde:
0.1 mL
Pakningsstørrelse:
0.1ml
Artikelnummer. Mængde unitSize
18660411 0.1 mL 0.1ml
1 options
Artikelnummer. 18660411 Leverandør Novus Biologicals™ Leverandørnr. H00057708T01
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 14-08-2026
Tekniske data
Mængde 0.1 mL
Indhold og opbevaring Store at -80C. Avoid freeze-thaw cycles.
Forskningskategori Cell Cycle and Replication
Mål MIER1
Synonym DKFZp781G0451, Early response 1, ER1, hMI-ER1, KIAA1610MI-ER1, mesoderm induction early response 1 (MI-ER1), mesoderm induction early response 1 homolog (Xenopus laevis), mesoderm induction early response protein 1, MGC131940, MGC150640, MGC150641, Mi-er1
Gen symbol MIER1