Få mere at vide
Miele Professional™ Miele Procesdokumentation
APH 302 Tilslutningskabel type 2 til tilslutning af maskine med seriel interface til PC/Net500.
Brand: Miele Professional™ 7951410
232.52 DKK valid until 2025-12-31
Use promo code "25339" to get your promotional price.
Denne vare kan ikke returneres.
Se returpolitik
Beskrivelse
Kompatibel med apparater fra Sirona og W og H (kabellængde 3m)
Tekniske data
Proces/Driftsdokumentation/Kommunikation | |
Vaske-desinfektionsmaskiner, laboratorium |
Korrektion af produktindhold
Produkttitel
Miele Professional™ Miele Procesdokumentation > kabel type 2; til Net500
Ser du en mulighed for forbedring?Del en indholdskorrektion