Få mere at vide
Miele Professional™ Miele Procesdokumentation
Shop alle Miele produkter
:
Software; for at forbinde Segosoft
Beskrivelse
- Til hurtig og enkel tildeling af cyklusser til en patient
- Servicekort garanterer overholdelse af direktivet om medicinsk udstyr
- Omfanget af tjenester inkluderer et licenskort
- Til papirløs overførsel af data
Tekniske data
Tekniske data
| Oversigt | SegoAssign Plus |
| Produkttype | Proces/Driftsdokumentation/Kommunikation |
| Til brug med (udstyr) | Vaske-desinfektionsmaskiner, laboratorium |
| Dybde (metrisk) | 55 mm |
| Højde (metrisk) | 1 mm |
| Bredde (metrisk) | 86 mm |