Få mere at vide
Midostaurin, MedChemExpress
Beskrivelse
Midostaurin (PKC412
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Midostaurin |
| CAS | 120685-11-2 |
| Farve | White |
| Renhedsgrad noter | Research |
| Molekylær formel | C35H30N4O4 |
| Mængde | 100 mg |
| Synonym | PKC412 CGP 41251 |
| Opløselighedsinformation | DMSO : 50 mg/mL (87.62 mM; Need ultrasonic) |
| SMIL | O=C(C1=CC=CC=C1)N(C)[C@H]2[C@@H](OC)[C@@]3(C)N(C4=C5C=CC=C4)C6=C5C7=C(C(NC7)=O)C8=C6N(C9=CC=CC=C98)[C@@](O3)([H])C2 |
| Molekylvægt (g/mol) | 570.64 |
| Vis mere |