missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Midodrine Hydrochloride, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Midodrine, Hydrochloride |
| CAS | 43218-56-0 |
| Renhedsgrad noter | HPLC |
| Molekylær formel | C12 H18 N2 O4 . Cl H |
| Mængde | 100 mg |
| Synonym | 2-Amino-N-[2-(2,5-dimethoxyphenyl)-2-hydroxyethyl]acetamide hydrochloride (1:1), 2-Amino-N-[2-(2,5-dimethoxyphenyl)-2-hydroxyethyl]acetamide monohydrochloride, (±)-Midodrin hydrochloride |
| InChI formel | InChI=1S/C12H18N2O4.ClH/c1-17-8-3-4-11(18-2)9(5-8)10(15)7-14-12(16)6-13;/h3-5,10,15H,6-7,13H2,1-2H3,(H,14,16);1H |
| SMIL | Cl.COc1ccc(OC)c(c1)C(O)CNC(=O)CN |
| IUPAC navn | 2-amino-N-[2-(2,5-dimethoxyphenyl)-2-hydroxyethyl]acetamide;hydrochloride |
| Molekylvægt (g/mol) | 290.74 |
| Vis mere |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?