Få mere at vide
Midodrine D6 hydrochloride, MedChemExpress
Artikelnummer. 16478027
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
5 mg
Pakningsstørrelse:
5mg
Artikelnummer. Mængde unitSize
16478027 5 mg 5mg
1 options
Artikelnummer. 16478027 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HY12749AS
MedChemExpress Midodrine D6 hydrochloride is deuterium labeled Midodrine, which is a vasopressor/antihypotensive agent.
Midodrine D6 hydrochloride is deuterium labeled Midodrine, which is a vasopressor/antihypotensive agent.
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Midodrine D6 hydrochloride
CAS 1188265-43-1
Renhedsgrad noter Research
Fysisk form Solid
Molekylær formel C12H13D6ClN2O4
Farve White
SMIL OC(CNC(CN)=O)C1=CC(OC([2H])([2H])[2H])=CC=C1OC([2H])([2H])[2H].[H]Cl
Industry Type Neuroscience-Neuromodulation
Molekylvægt (g/mol) 296.78
Mængde 5 mg
Formel vægt 296.78