Få mere at vide
Fisherbrand™ Vandret bredformat Midi-Plus Gelenhed
Artikelnummer. 11563382 Shop alle Fisherbrand Traceable produkter
Skift visning
Gel Dimensioner:
140L x 230 mm B
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Gel Dimensioner Pakningsstørrelse
11563382 140L x 230 mm B Hver
1 options
Artikelnummer. 11563382
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    4760.00 DKK
    4583.33 DKK / Pakke med 1
    Spare 176.67 DKK
    3% Slukket
Se alle kampagner
Forventet forsendelse: 10-11-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Indeholder
Gelenhed, bredformat, Midi-Plus, 1 x gelstøbebakke, 2 x 1,0 mm 16 prøvekamme, bufferrecirkulationsporte, strømforsyningskonnektorer og læssestrimler
Til screening og analyse af en bred vifte af prøver.
  • Til analytiske og præparative undersøgelser af nukleinsyrer
  • Gør det muligt at køre et større antal prøver på én gel
  • Har fire kampositioner til hurtig adskillelse af prøver
  • Aftagelig gelstøbebakke
Tekniske data
Type Vandret bredformat Midi-Plus Gelenhed
Gel Dimensioner 140L x 230 mm B
Inkluderer Gelenhed, bredformat, Midi-Plus, 1 x gelstøbebakke, 2 x 1,0 mm 16 prøvekamme, bufferrecirkulationsporte, strømforsyningskonnektorer og læssestrimler
Prøvestørrelse 200
Volumen (metrisk) buffer 800 mL