Få mere at vide
Sartorius Midi Plus™ Pipettering controller
Sfoglia Tutto Sartorius Prodotti
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Volumen (metrisk):
1 til 100 ml
missing translation for 'unitSize'
Hver
Descrizione
Includes
Universal AC-adapter (Euro, USA/Japan, UK og Kina stik), Hydrofobt autoklaverbart filter
Letvægts trådløs pipetteringscontroller tillader aspiration fra flasker og rør uden de arm- og håndløfter, der kræves med serologiske eller volumetriske pipetter. Den passer til alle almindeligt anvendte glas- eller plastpipetter, men kan også bruges sammen med 5 ml og 10 ml engangsspidserne. Hastigheden kan finjusteres ved at anvende varierende fingertryk på betjeningsknapperne.
- Ergonomisk design
- Let
- Elektronisk
- Trådløs
- Præcis fingerspidskontrol af variable hastighedsområder
- Hydrofobt autoklaverbart filter: forhindrer overaspiration
- Lineær hastighedskontrol
- Advarsel om lavt batteri
- Trinløs hastighedskontrol: Gør det muligt at justere aspirations- og dispenseringshastighed nemt og præcist, så det passer til enten store eller små pipetter
- Autoklaverbart pipetteadaptersæt
Certifications
CE-mærke
Servizi
2 års garanti
Specifica
Specifica
| Batteritype | NiMH, sæt med 3 |
| Autoklaverbar | Autoklaverbar |
| Dispenseringshastighed | ∼10 ml/sek. |
| Til brug med | Pipetter |
| Materiale | Polypropylen |
| Volumen (metrisk) | 1 til 100 ml |
| Til brug med (udstyr) | Glas/Plastpipetter, Pasteurpipetter |
| Inkluderer | Universal AC-adapter (Euro, USA/Japan, UK og Kina stik), Hydrofobt autoklaverbart filter |
| Opladningstid | Cirka 3 timer |
| Vægt (metrisk) | 212 g |
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Individuate un'opportunità di miglioramento?Condividi una correzione di contenuto