Beskrivelse
- Fladt, robust kabinet i rustfrit stål
- Ikke-låsende motor
- Trinløs hastighed
- Timer eller kontinuerlig drift
- Integreret USB og RS 232 interface
Tekniske data
Tekniske data
| Hastighed | 0 til 1000 rpm |
| Topplademateriale | Rustfrit stål |
| Volumen | 50 l |
| Dimensioner (L x B x H) | 360 x 110 x 430 mm |
| Elektriske krav | 230/100 - 120/100 V, 50/60 Hz, 70 W |
| Inkluderer | RS 232, USB Interface |
| Motortype | Ikke-låsende |
| Vægt (metrisk) | 10.7 kg |