Få mere at vide
Thermo Scientific™ Midi CO 2 inkubator, 40 L, poleret rustfrit stål
CO2-sensor: TC-sensor; Temperaturområde: Omgivende +5 °C til 50 °C
45362.64 DKK
Tekniske data
Kapacitet (engelsk) | 1,4 cu. ft. |
---|---|
Certificeringer/compliance | CE, UL, cUL |
Oversigt | Enkelt 40L inkubator |
Kapacitet (metrisk) | 40 L |
Kammermateriale | Poleret rustfrit stål |
Artikelnummer | Brand | Spænding | Pris | Antal & tilgængelighed | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikelnummer | Brand | Spænding | Pris | Antal & tilgængelighed | ||||||
11799863
|
Thermo Scientific™
3404 |
230 V |
54712.20 DKK 45362.64 DKK / Hver Spare 9349.56 DKK 17% Slukket |
Forventet forsendelse: 10-11-2025
Log ind for at se lagerbeholdningen. |
Log ind eller registrer dig for at se din pris og tilgængelighed.
|
|||||
Beskrivelse
Sikker og effektiv drift Thermo Scientific™ Midi 40 CO 2 inkubatorer. De bruger Thermo Scientific™ IntrLogic™ II mikroprocessorbaseret styresystem med alfanumerisk sætpunktsvisning af temperatur, CO 2 , alarm, kalibrering og diagnostiske funktioner. Forbedret mikroprocessor-baseret IntrLogic II kontrol giver omfattende kontrol, overvågning og visning af alle inkubatorsystemer for sikker og effektiv drift. Dette er en fuldt udstyret 1,4 cu. ft. (40L) inkubator, der fylder mindre end 2 sq. ft. (0,6m 2 ) plads.
De vigtigste funktioner:- Giver praktisk personlig kulturplads til uforstyrrede inkubationsforhold og undgåelse af kontamineringsrisiko
- Ideel til krav om gennemløb af små prøver
- Mindre end 24″ (61 cm) bred, den kompakte Midi har digital udlæsning og alfanumeriske skærme for at forenkle betjening og overvågning
IntrLogic II Mikroprocessorstyring:
- Fabrikskalibrering opretholder nøjagtig termisk gasydelse
- Mikroprocessor-baseret automatisk varmeledningsevne CO 2 kontrol
- Tre-knaps touchpad kontrol og sætpunktssikkerhed
- Omfattende alarmsystem med hørbare og visuelle alarmer overvåger temperatur og CO 2 -funktioner Temperaturområde: 5 C °over omgivelsestemperatur til 60 °C
- Temperaturkontrol± 0,1 °C EasyView™ meget synligt vakuum-fluorescerende display
Konstruktion:
- Forstærket skab tillader stabling
- Ridsefast, slagfast malet finish for nem rengøring
- Solid yderdør lukker blidt mod skabet med en magnetisk pakning
- Hærdet glas indvendig dør opvarmes af yderdør for at forhindre kondens
- Ikke-porøs siliciumpakning bevarer kammerets integritet
- Sømløst indvendigt kammer i rustfrit stål
- Strålende vægvarme giver nøjagtig, ensartet temperatur med naturlig luftkonvektion
- Fire hylder i rustfrit stål
- Opvarmet, aftagelig fugtighedspande genererer RH-værdier til 95 % med hurtige genopretningshastigheder for at fremme optimal cellevækst
Tekniske data
1,4 cu. ft. | |
Enkelt 40L inkubator | |
Poleret rustfrit stål | |
TC-sensor | |
Rustfrit stål | |
<90 % ved 37 °C | |
CO2-inkubatorer | |
14 x 12 x 14 tommer. (35,5 x 30,5 x 35,5 cm) | |
60 lb. |
CE, UL, cUL | |
40 L | |
0 til 20 % | |
LED | |
Ingen | |
Omgivende +5 til 50 °C | |
Vandpande | |
23,5 x 18,5 x 18 tommer. (59,7 x 47 x 46,5 cm) |